Learn More
DWK Life Sciences Tubulure en silicone durci au peroxyde Wheaton™ pour usage général en laboratoire
aucune valeur
Marque: DWK Life Sciences 374311
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
- Autoclavables
Spécification
Ensemble de tubulures | |
3 mm | |
5 pieds | |
0,09 in | |
Pompe péristaltique | |
Poids en verre borosilicaté à une extrémité et buse d’administration en PP sur l’autre extrémité |
11/100 po | |
Silicone | |
150 cm | |
2,3 mm | |
Stérile |