Learn More
DWK Life Sciences Tubulure en silicone durci au peroxyde Wheaton™ pour usage général en laboratoire
aucune valeur
Marque: DWK Life Sciences 374306
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.13400kg
Description
- Autoclavables
Spécification
de dia. int. | |
6 mm | |
25 pieds | |
0,09 in | |
Pompe péristaltique |
23/100 po | |
Silicone | |
760 cm | |
2,3 mm |