Learn More
DWK Life Sciences Tubulure en silicone durci au peroxyde Wheaton™ pour usage général en laboratoire
aucune valeur
Marque:  DWK Life Sciences 374310
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.47630kg
Code produit. 10256862
  • 92.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
Description
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Ensemble de tubulures
2 mm
5 pieds
0,09 in
Pompe péristaltique
Poids en verre borosilicaté à une extrémité et buse d’administration en PP sur l’autre extrémité
7/100 po
Silicone
150 cm
2,3 mm