Learn More
DWK Life Sciences Flacon de culture Nephelo Wheaton™ avec port et bouchons de nettoyage
Comporte un bras latéral enfoncé et un orifice de nettoyage latéral
Marque: DWK Life Sciences 351514
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- Taille du bras latéral, 19x140 mm
- Tailles de bouchons, 38 mm-430 (bouchon supérieur) et 20 mm-415 (bouchon du bras latéral)
- Les bouchons sont dotés d’un revêtement en caoutchouc blanc
Spécification
1000 ml | |
Turbidimètre ou néphélomètre | |
5,5 in | |
430 | |
38-430 |
Acier inoxydable | |
Tube plongeur pour bras latéral de 0,25 po avec des pores de 0,2 μm, évent, de qualité médicale | |
14 cm | |
Autoclavable |