Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Microlink Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
33-430
38-430
Joint de fermeture:
PP / Silicone
PP / silicone / PTFE
Couleur:
Blanc
Noir
Nbre par carton:
24/boîte.
50/boîte
50/boîte.
Description
Les bouchons avec opercule sont idéaux pour stocker et contenir des solvants volatils, des composés sensibles et des produits chimiques corrosifs
- Le joint en PP / silicone / PTFE est soudé par ultrasons à chaque bouchon pour aider à éliminer toute toxicité possible
- Autoclavables
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Matériau | PP |
Nbre par carton | 50/boîte. |
Finition de col | 33-430 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |
Joint de fermeture | PP / Silicone |