Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs pour micro-tissus Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité:
0,003 oz, 0,1 ml
0,006 oz, 0,2 ml
0,02 oz, 0,75 ml
Longueur (impériale):
3,46 in
4,33 in
4,52 in
Diamètre du tube (impériale) extérieur:
0,15 in
0,27 in
0,31 in
Conditionnement:
2 pièces
25 pièces
Description
Utilisés dans des travaux extrêmement précis lorsqu’une opération manuelle délicate est nécessaire
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction
Microbroyeur de tissus Potter-Elvehjem
- Le réservoir et le bec verseur facilitent la décantation des microéchantillons
- L’unité peut être autoclavée / stérilisée pour empêcher la contamination croisée entre les échantillons
- Espace de broyage pilon / mortier : 0,1 – 0,15mm
- L’espaceur en PTFE aligne le pilon et réduit la transformation en aérosol du produit
- Contient un tube et un pilon en verre rodé
- Autoclavables
- Mise au rebut pour éliminer toute contamination croisée et utile pour les échantillons radioactifs
- La petite superficie occupée par le broyeur permet une grande récupération des échantillons
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Oui |
| Capacité (impériale) | 0,003 oz. |
| Capacité (métrique) | 0.1mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Microbroyeur de tissus jetable |
| À utiliser avec (application) | Utilisés dans des travaux extrêmement précis lorsqu’une opération manuelle délicate est nécessaire |
| Longueur (impériale) | 4,33 in |
| Longueur (métrique) | 110 mm |
| Longueur (impériale) du tube | 2,5 in |
| Longueur (métrique) du tube | 65 mm |
| Afficher plus |