Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Micro Kit and Accessories
WHEATON standard taper Clear-Seal™ grease-free joints provide smooth, unground surfaces, which seal without grease and reduce seizing and contamination from grease
Marque:  DWK Life Sciences 109933
Code produit. 12455432
  • 109.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Appareils pour une large gamme d’expériences de chimie organique à un prix inférieur à celui de l’achat séparé des composants
  • Les joints Clear-Seal™ peuvent remplacer les unités rodées dans n’importe quelle application et offrir d’autres avantages importants par rapport aux joints rodés
  • Supérieurs dans les applications sous vide et radioactives
  • Les surfaces lisses résistent à la contamination
  • Le nettoyage est simple et minutieux
  • Interchangeables avec les joints rodés
  • Tous les changements chimiques et les échelles du thermomètre restent visibles à travers les joints
  • Les joints Clear-Seal n’ont jamais été affaiblis par le broyage et sont formés à partir d’une tubulure murale spéciale plus lourde que la tubulure murale standard pour une plus grande résistance
  • Fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33 conforme aux exigences ASTM E 438, type I, classe A
  • Les joints Clear-Seal sont fabriqués selon les dimensions coniques standard américaines et peuvent être utilisés de manière interchangeable avec n’importe quel joint rodé conique standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Micro kit Wheaton
Joints Clear-Seal™ 19/22
Adaptateur Claisen