Learn More
DWK Life Sciences Flacon M-T File™ et accessoires Wheaton™
Pour un stockage compact et organisé des échantillons
Marque: DWK Life Sciences W228790
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour un stockage compact et organisé des échantillons
- Stocke les flacons dans un boîtier en polystyrène transparent
- Les inserts et les cloisons en mousse assurent la protection
- Avec carte d’indexation alphanumérique pour identification
- Cartes indexée et partitions également disponibles séparément
Spécification
Couvercle à charnière | |
Plastique | |
Stockage et transport pratiques des flacons d’échantillons | |
54 (flacons de 2, 4 et 8 ml) | |
54 | |
6/boîte |
Transparent | |
Rectangulaires | |
Flacons 54 x 8 ml | |
Insert en mousse, carte d’identification, partition, boîtier en polystyrène | |
Glacière |