Learn More
DWK Life Sciences Flacon M-T File™ et accessoires Wheaton™
Pour un stockage compact et organisé des échantillons
Marque:  DWK Life Sciences 228785
Code produit. 10556525
  • 42.75€ / 35 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pour un stockage compact et organisé des échantillons
  • Stocke les flacons dans un boîtier en polystyrène transparent
  • Les inserts et les cloisons en mousse assurent la protection
  • Avec carte d’indexation alphanumérique pour identification
  • Cartes indexée et partitions également disponibles séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stockage et transport des flacons d’échantillons
Mallette à charnière 228780
Carte d’indexation
35/boîte