Learn More
DWK Life Sciences Flacon M-T File™ et accessoires Wheaton™
Pour un stockage compact et organisé des échantillons
Marque: DWK Life Sciences W228781
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour un stockage compact et organisé des échantillons
- Stocke les flacons dans un boîtier en polystyrène transparent
- Les inserts et les cloisons en mousse assurent la protection
- Avec carte d’indexation alphanumérique pour identification
- Cartes indexée et partitions également disponibles séparément
Spécification
Stockage et transport des flacons d’échantillons | |
60 | |
6/boîte |
Mallette à charnière 228778 | |
Partition |