Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ LVI™ avec filetage à vis ABC
Similaire aux flacons Wheaton LVI avec bouchon serti, à l’exception d’une finition avec filetage à vis ABC de 9 mm qui ne peut être utilisée qu’avec bouchons ABC
Marque:  DWK Life Sciences W225326-02
Code produit. 12405001
  • 345.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponible en clair et en ambré avec une pastille de marquage en céramique blanche pour l’identification des échantillons
  • Flacon en verre borosilicaté avec insert en verre à volume limité de 300 μl
  • Zone d’écriture sur tous les flacons
  • À utiliser avec les bouchons à vis ABC Wheaton
  • Couleur du bouchon : naturel
  • Taille : 12 x 32mm
Informations sur la commande
  • Conditionnés dans des boîtes pratiques de 100 flacons LVI avec inserts et 100 bouchons ABC en polypropylène revêtus.
  • Des couleurs de bouchons supplémentaires sont disponibles. Pour plus de détails, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE rouge / silicone blanc
12 mm
0,3 ml
Bouchon à vis
100/boîte
Oui
Naturel
Verre borosilicaté
1,25 in
32 mm
9 mm