Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ LVI™ avec filetage à vis ABC
Similaire aux flacons Wheaton LVI avec bouchon serti, à l’exception d’une finition avec filetage à vis ABC de 9 mm qui ne peut être utilisée qu’avec bouchons ABC
Marque: DWK Life Sciences W225328-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible en clair et en ambré avec une pastille de marquage en céramique blanche pour l’identification des échantillons
- Flacon en verre borosilicaté avec insert en verre à volume limité de 300 μl
- Zone d’écriture sur tous les flacons
- À utiliser avec les bouchons à vis ABC Wheaton
- Couleur du bouchon : naturel
- Taille : 12 x 32mm
Informations sur la commande
- Conditionnés dans des boîtes pratiques de 100 flacons LVI avec inserts et 100 bouchons ABC en polypropylène revêtus.
- Des couleurs de bouchons supplémentaires sont disponibles. Pour plus de détails, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific.
Spécification
PTFE blanc / silicone bleu | |
12 mm | |
0,3 mL | |
Bouchon à vis | |
100/boîte | |
Oui |
Naturel | |
Verre borosilicaté | |
1,25 in | |
32 mm | |
9 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ LVI™ avec filetage à vis ABC > Flacon ambré ; revêtement en PTFE blanc / silicone bleu
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu