Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™
Offre une alternative économique aux flacons à scintillation standards. Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont en plastique PEHD rigide, mais flexible.
Marque:  DWK Life Sciences 986702
Code produit. 11556325
  • 252.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Offre une alternative économique aux flacons à scintillation standards.Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en plastique PEHD rigide, mais flexible.
  • Avec bouchons en urée
  • Avec feuille de métal / doublure en liège
Informations sur la commande
D.E.x H :1,125 x 2,375 po (27 x 61 mm) avec bouchon.Dia. int. de col minimal, 0,5 po (12,3 mm).Conditionnés dans des plateaux utilitaires, chaque plateau compartimenté contenant 100 flacons.Conditionnés avec des bouchons fixés ou des bouchons conditionnés séparément.Les boîtes de 1 000 flacons sont conditionnées dans un seul sachet en plastique avec les bouchons dans un sachet séparé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Feuille de métal / liège
1,06 in
blanc
HDPE
2,4 in
Plateau
Urée
61 mm
0,5 in
12,7 mm
27 mm
20 ml
500
0,67 oz.
Bouchon à vis fixé
500/boîte