Learn More
DWK Life Sciences Inserts à volume limité Wheaton™ pour flacons E-Z™
Compatible avec de nombreux flacons et bouchons
Marque:  DWK Life Sciences 225268
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Code produit. 12634803
  • 96.05€ / 100 pièces
Expédition estimée: 20-09-2024
Spécification
Verre borosilicaté
0,3 mL
Avec ressort inférieur