Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEBD naturel à col large anti-fuites Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
1,01 oz., 30 ml
4,22 oz., 125 ml
8,45 oz., 250 ml
Diamètre (impériale):
2 po
2,08 in
2,4 in
Hauteur (impériale):
2,71 in
3,8 in
4,92 in
Description
- Bec verseur antigoutte pour un versement propre
- Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
- Boîte pratique
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité | 1,01 oz., 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1,01 oz. |
Couleur | Naturel |
Diamètre (impériale) | 2,08 in |
Comprend | Bouchon à double joint, bec verseur antigoutte |
Matériau | PEBD |
Conditionnement | Confort |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Bouche | Large |