Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PP naturel à col étroit anti-fuites Wheaton™ Code produit.: 10651233
Expédition estimée: 06-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Flacons en PP naturel à col étroit anti-fuites Wheaton™
Code produit. 10651233 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
4 ml, 13-425 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
13-425 mm
20-410 mm
24-410 mm
28-410 mm
38-430 mm
Code produit. 10651233
Marque: DWK Life Sciences 209161
Expédition estimée: 06-08-2025
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme.
  • Bec verseur antigoutte pour un versement propre
  • Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
  • Boîte pratique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,13 oz., 4 ml
Capacité (métrique) 4 ml
Capacité (impériale) 0,13 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 0,62 in
Comprend Bouchon à double joint, bec verseur antigoutte
Matériau PP
Conditionnement Confort
Certifications/Conformité ISO 9001
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 38 mm
Hauteur (impériale) 1,49 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 13-425 mm
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons en PP naturel à col étroit anti-fuites Wheaton™ >