Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEBD naturel à col étroit anti-fuites Wheaton™ Code produit.: 12624783
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Flacons en PEBD naturel à col étroit anti-fuites Wheaton™
Code produit. 12624783 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
30 ml, 20-410 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Taille du bouchon:
20-410 mm
24-410 mm
Code produit. 12624783
Marque: DWK Life Sciences
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme
  • Bec verseur antigoutte pour un versement propre
  • Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
  • Boîte pratique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1,01 oz., 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1,01 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 1,25 in
Comprend Bouchon à double joint, bec verseur antigoutte
Matériau PEBD
Conditionnement Confort
Certifications/Conformité ISO 9001
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 69 mm
Hauteur (impériale) 2,7 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-410 mm
Diamètre (métrique) 32 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons en PEBD naturel à col étroit anti-fuites Wheaton™ >