Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEBD naturel à col étroit anti-fuites Wheaton™
Click to view available options
Capacité:
0,3 oz., 8 ml
0,5 oz, 15 ml
1,01 oz., 30 ml
2,02 oz., 60 ml
4,22 oz., 125 ml
8,45 oz., 250 ml
Taille du bouchon:
20-410 mm
24-410 mm
Diamètre (impériale):
0,98 in
1,25 in
1,53 in
1,96 in
2,4 in
Hauteur (impériale):
1,69 in
2,2 in
2,7 in
3,3 in
3,97 in
5,07 in
Description
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme
- Bec verseur antigoutte pour un versement propre
- Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
- Boîte pratique
Spécification
Spécification
Capacité | 2,02 oz., 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2,02 oz. |
Couleur | Naturel |
Diamètre (impériale) | 1,53 in |
Comprend | Bouchon à double joint, bec verseur antigoutte |
Matériau | PEBD |
Conditionnement | Confort |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Bouche | Étroit |