Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons Code produit.: 10001482
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons
Code produit. 10001482 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
4 ml, 13-425
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Code produit. 10001482
Marque: DWK Life Sciences 209121
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution d'emballage primaire idéale pour les dosages dans les kits de diagnostic, mais aussi à des fins chimiques et de stockage. Avec fermeture à double joint et bouchon fixé.
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme.
  • Col étroit
  • Bec verseur antigoutte pour un versement propre
  • Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
  • Boîte pratique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,1 oz., 4 ml
Capacité (métrique) 4 ml
Capacité (impériale) 0,1 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 0,62 in
Matériau HDPE
Finition de col 13-425
Certifications/Conformité ISO 9001
Hauteur (métrique) 38 mm
Hauteur (impériale) 1,4 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 13-425 mm
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado