Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™ avec pointes de versement continu et bouchons en PP
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 mL
15 ml
30 mL
60 mL
Taille du bouchon:
15-415 mm
20-410 mm
Conditionnement:
144 pièces
Description
- En PE basse densité non autoclavable
- Les flacons compte-gouttes, les pointes et les bouchons sont conditionnés séparément
Specifications
Specifications
| Capacité | 2,03 oz, 60 ml |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Capacité (impériale) | 2,03 oz. |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (impériale) | 1,5 in |
| Comprend | Pointe de versement continu et bouchon en PP |
| Matériau | PEBD |
| Closure Included | Oui |
| Hauteur (métrique) | 101 mm |
| Hauteur (impériale) | 4 in |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction