Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles With Streaming Tips and Polypropylene Caps
Click to view available options
Capacité:
0,24 oz, 7 ml
0,51 oz, 15 ml
1,01 oz, 30 ml
2,03 oz, 60 ml
Taille du bouchon:
15-415 mm
20-410 mm
Hauteur (impériale):
2,44 in
3 in
3,34 in
4 in
Diamètre (impériale):
0,74 in
1 in
1,25 in
1,5 in
Description
- En PE basse densité non autoclavable
- Les flacons compte-gouttes, les pointes et les bouchons sont conditionnés séparément
Spécification
Spécification
Capacité | 0,24 oz, 7 ml |
Capacité (métrique) | 7 mL |
Capacité (impériale) | 0,24 oz. |
Couleur | Naturel |
Diamètre (impériale) | 0,74 in |
Comprend | Pointe de versement continu et bouchon en PP |
Matériau | PEBD |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Hauteur (métrique) | 62 mm |