Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™ avec bouchons à revêtement en mousse de PE
Code produit. 12422581
Click to view available options
Capacité : 60 ml
Excellents pour les tampons doux et forts, bonne résistance chimique
  • PE basse densité, couleur translucide
  • Le PEBD est très flexible, avec une résistance élevée aux impacts
  • Col étroit, idéal pour les liquides
  • Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé avec revêtement en PE expansé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2,03 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 mL
Capacité (impériale) 2,03 oz.
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 1,5 in
Comprend Bouchon à revêtement en mousse de PE
Matériau PEBD
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (métrique) 88 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Hauteur (impériale) 3,4 in
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polyéthylène
Taille du bouchon 20-410 mm
Diamètre (métrique) 39 mm