Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes allongée à distribution contrôlée en PEBD Wheaton™ et bouchons de pointes compte-gouttes en PP
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
7 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Couleur:
Blanc
Naturel
Description
Volume moyen des gouttes : 44 μl ± 6μl
- Bouchons à vis en PP de qualité radiologique et pointes conditionnées séparément
- Disponibles en pointes naturelles ou blanches, conditionnées séparément
Spécification
Spécification
Capacité | 1,01 oz., 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1,01 oz. |
Couleur | Blanc |
Diamètre (impériale) | 1,25 in |
Comprend | Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée |
Matériau | PEBD |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Hauteur (métrique) | 85 mm |