Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes allongée à distribution contrôlée en PEBD Wheaton™ et bouchons de pointes compte-gouttes en PP
Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
7 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Couleur:
Blanc
Naturel
Description
Volume moyen des gouttes : 44 μl ± 6μl
- Bouchons à vis en PP de qualité radiologique et pointes conditionnées séparément
- Disponibles en pointes naturelles ou blanches, conditionnées séparément
Specifications
Specifications
Capacité | 0,2 oz., 6 ml |
Capacité (métrique) | 6 ml |
Capacité (impériale) | 0,2 oz. |
Couleur | Blanc |
Diamètre (impériale) | 0,66 in |
Comprend | Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée |
Matériau | PEBD |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Hauteur (métrique) | 58 mm |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction