Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Code produit. 12456201 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
7 mL
10 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Taille du bouchon:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
15-415 mm
20-410 mm
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Excellente résistance chimique
  • Le PEBD blanc aide à protéger les échantillons sensibles aux UV
  • Conditionnés en boîtes de 100, 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes et bouchons compte-gouttes doivent être commandés séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 10 ml, 0,34 oz.
Capacité (métrique) 10 ml
Capacité (impériale) 0,34 oz.
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 1 in
Matériau PEBD
Nb par paquet 100/boîte
Quantité 100/boîte
Closure Included Non
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (métrique) 46 mm
Hauteur (impériale) 1,81 in
Matériau du bouchon Propionate d’acétate de cellulose
Taille du bouchon 15-415 mm
Diamètre (métrique) 25 mm