Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
6 mL
7 ml
15 ml
30 mL
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Conditionnés en boîtes de 100, 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes compte-gouttes ou les bouchons peuvent être achetés séparément
Spécification
Spécification
Capacité | 15 ml, 0,51 oz. |
Capacité (métrique) | 15 ml |
Capacité (impériale) | 0,51 oz. |
Couleur | Naturel |
Diamètre (impériale) | 1 in |
Matériau | PEBD |
Quantité | 100/boîte |
Closure Included | Non |
Autoclavable | Non autoclavable |
Hauteur (métrique) | 66 mm |