Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™ Code produit.: 11501255
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Code produit. 11501255 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
3 ml, 8-425 mm, Blanc, 100/boîte
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
7 mL
10 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Taille du bouchon:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
15-415 mm
20-410 mm
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Code produit. 11501255
Marque: DWK Life Sciences W242831
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente résistance chimique
  • Le PEBD blanc aide à protéger les échantillons sensibles aux UV
  • Conditionnés en boîtes de 100, 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes et bouchons compte-gouttes doivent être commandés séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 3 ml, 0,1 oz.
Capacité (métrique) 3 ml
Capacité (impériale) 0,1 oz.
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 0,51 in
Matériau PEBD
Nb par paquet 100/boîte
Quantité 100/boîte
Closure Included Non
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (métrique) 39 mm
Hauteur (impériale) 1,54 in
Taille du bouchon 8-425 mm
Diamètre (métrique) 14 mm
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™ >