Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Code produit. 12406181 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
6 mL
7 ml
15 ml
30 mL
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Flacon en LDPE naturel fabriqué selon des normes strictes de contrôle qualité afin de garantir le meilleur produit pour votre application.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Conditionnés en boîtes de 100, 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes compte-gouttes ou les bouchons peuvent être achetés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 7 ml, 0,24 oz.
Capacité (métrique) 7 ml
Capacité (impériale) 0,24 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 0,74 in
Matériau PEBD
Quantité 1000/boîte
Closure Included Non
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (métrique) 51 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Hauteur (impériale) 2 po
Taille du bouchon 15-415 mm
Diamètre (métrique) 19 mm