Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
7 mL
10 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Taille du bouchon:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
15-415 mm
20-410 mm
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Description
- Le PEBD blanc aide à protéger les échantillons sensibles aux UV
- Conditionnés en boîtes de 100, 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes et bouchons compte-gouttes doivent être commandés séparément.
Spécification
Spécification
Capacité | 7 ml, 0,24 oz |
Capacité (métrique) | 7 mL |
Capacité (impériale) | 0,24 oz. |
Couleur | Blanc |
Diamètre (impériale) | 0,74 in |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 1000/carton |
Quantité | 1000/carton |
Closure Included | Non |
Autoclavable | Non autoclavable |