Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Code produit. 12426211 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
6 mL
7 ml
15 ml
30 mL
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Flacon en LDPE naturel fabriqué selon des normes strictes de contrôle qualité afin de garantir le meilleur produit pour votre application.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Conditionnés en boîtes de 100, 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes compte-gouttes ou les bouchons peuvent être achetés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 30 ml, 1,01 oz.
Capacité (métrique) 30 mL
Capacité (impériale) 1,01 oz.
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 1,22 in
Matériau PEBD
Quantité 1000/carton
Closure Included Non
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (métrique) 70 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Hauteur (impériale) 2,76 in
Taille du bouchon 20-410 mm
Diamètre (métrique) 32 mm