Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Code produit. 12446171 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 mL
7 ml
15 ml
30 mL
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Flacon en LDPE naturel fabriqué selon des normes strictes de contrôle qualité afin de garantir le meilleur produit pour votre application.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Conditionnés en boîtes de 100, 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes compte-gouttes ou les bouchons peuvent être achetés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 3 ml, 0,1 oz.
Capacité (métrique) 3 ml
Capacité (impériale) 0,1 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 0,51 in
Matériau PEBD
Quantité 100/boîte
Closure Included Non
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (métrique) 39 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Hauteur (impériale) 1,5 in
Taille du bouchon 8-425 mm
Diamètre (métrique) 13 mm