Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dispensing Bottles
Click to view available options
Capacité:
2,03 oz, 60 ml
4,23 oz, 125 ml
Diamètre (impériale):
1,5 in
1,7 in
Taille du bouchon:
20-410 mm
Hauteur (impériale):
3,6 in
5,1 in
Description
- En polyéthylène basse densité
- Couleur translucide
- Très flexibles, avec une résistance élevée aux impacts
- Relevez le bec verseur pour distribuer le contenu et appuyez dessus pour fermer le flacon
Spécification
Spécification
Capacité | 2,03 oz, 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 mL |
Capacité (impériale) | 2,03 oz. |
Couleur | Naturel |
Diamètre (impériale) | 1,5 in |
Matériau | PEBD |
Autoclavable | Non autoclavable |
Hauteur (métrique) | 92 mm |
Type de produit | Flacon distributeur |
Hauteur (impériale) | 3,6 in |