Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Labeled Reagent Bottles
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
Description
- Bouchon à vis en PP pré-fixé avec revêtement en PTFE
- Grande zone d’écriture
Spécification
Capacité | 16,9 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 mL |
Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
Couleur | Transparents |
Diamètre (impériale) | 3,46 in |
Comprend | Bec verseur anti-goutte, large zone d’écriture |
Matériau | En verre |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 190 mm |
Type de produit | Flacon de réactif |