Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Wheaton™ Lab 45 sans bouchon ni anneau de versement
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 ml
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté USP de type I, il permet d’éviter les changements de pH
- Bouchon à vis de 45 mm, finition à col large
- Gradué avec zone d’écriture
- Le bec verseur spécial facilite le versement
- Autoclavables
- Les bouchons à code couleur peuvent être achetés séparément
Spécification
Spécification
Capacité | 8,45 oz, 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2,75 in |
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduated | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 138 mm |
Type de produit | Flacon gradué Lab 45 |