Learn More
DWK Life Sciences Colonne Snyder à trois billes Wheaton™
Pour la concentration de traces d’analytes dans un solvant organique
Marque: DWK Life Sciences 384353
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Joint clear seal 24/40
Spécification
Colonne Snyder à trois billes | |
Joint clear seal 24/40 | |
Concentration de traces d’analytes dans un solvant organique | |
ASTM E 438 |