Learn More
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP Code produit.: 12437391
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP
Code produit. 12437391 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
30 ml, Non autoclavable, Transparent
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Autoclavable:
Autoclavable (remarque : le bouchon n’est pas autoclavable)
Non autoclavable
Couleur:
Naturel
Transparent
blanc
Code produit. 12437391
Marque: DWK Life Sciences W209912
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le récipient en polystyrène à col large permet de clarifier le verre et de garantir la sécurité du plastique
  • Bonne résistance aux produits chimiques inorganiques
  • Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé avec revêtement en PE expansé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1,01 oz., 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1,01 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,53 in
Comprend Bouchon à vis
Matériau Polystyrène
Couleur de bouchon Blanc
Clarity Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 41 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 1,61 in
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43-400 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
  • Jars with PP Cap
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Jars with PP Cap
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP >