Learn More
DWK Life Sciences Rack d’hybridation Wheaton™
Peut contenir jusqu’à 6 flacons d’hybridation
Marque: DWK Life Sciences 805015
180.50 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 3.74210kg
Description
- Rack en acrylique pouvant contenir jusqu’à six flacons d’hybridation de différentes tailles pour un transport ou un stockage en toute sécurité
Informations sur la commande
Un article par boîte
Spécification
Rack en acrylique | |
35 mm | |
Transparent | |
Plastisol | |
USP type I |
1,37 in | |
Procédures de transfert des acides nucléiques et des protéines exigeant un minimum de solution de sonde | |
Acrylique | |
Flacon d’hybridation |