Learn More
DWK Life Sciences Flacons de sérum en PEHD Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
60 mL
120 ml
Description
- En polyéthylène haute densité
- Largement utilisé pour les produits de santé animale et le stockage de produits non médicaux
- Accepte les bouchons en caoutchouc standard et les joints en aluminium
Spécification
Spécification
Capacité | 2,02 oz, 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 mL |
Capacité (impériale) | 2,02 oz. |
Couleur | Naturel |
Diamètre (impériale) | 1,49 in |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 0,78 in |
Diamètre (métrique) externe du col | 20 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 13 mm |
Matériau | HDPE |
Hauteur (métrique) | 84 mm |