Learn More
DWK Life Sciences PEHD Wheaton™ Sampule™
Alternative économique aux flacons à scintillation standard
Marque: DWK Life Sciences 986645
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 8.61820kg
Description
- Bouchon sans revêtement en polypropylène blanc
- Résiste aux fuites et aux gonflements causés par la dégradation des solvants
Informations sur la commande
Les flacons et bouchons sont conditionnés dans des sachets en plastique séparés. Dimension du bouchon à vis : 18mm (D.E.) x de haut (avec bouchon) : 17 x 57mm.
Spécification
Mousse de polyéthylène | |
17 mm | |
6 mL | |
Sachet en plastique, 2 000/boîte | |
PP | |
57 mm |
0,66 in | |
HDPE | |
2,24 in | |
0,2 oz. | |
PP avec bouchon à vis de 18 mm à revêtement en mousse de PE |