Learn More
DWK Life Sciences PEHD Wheaton™ Sampule™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Mousse de polyéthylène
Sans joint
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
Description
- Bouchon sans revêtement en polypropylène blanc
- Résiste aux fuites et aux gonflements causés par la dégradation des solvants
Informations sur la commande
Les flacons et bouchons sont conditionnés dans des sachets en plastique séparés. Dimension du bouchon à vis : Tube RMN avec bouchon à vis, dia. ext. de 18 mm x de haut (avec bouchon) : 17 x 57 mm.
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | White |
| Matériau (doublure) | Sans joint |
| Diamètre (impériale) externe | 0,66 in |
| Diamètre (métrique) externe | 17 mm |
| Matériau | HDPE |
| Volume (métrique) | 6 ml |
| Hauteur (impériale) | 2,24 in |
| Type d’emballage | Sachet en plastique, 1 000/boîte |
| Volume (impérial) | 0,2 oz. |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Afficher plus |