Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Valumetric™ Wheaton™ : Avec bouchon en PP blanc revêtu de polyvinyle
Code produit. 12379879 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantité:
24
48
96
144
288
432
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
  • Parfaits comme flacons d’échantillons
  • Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
  • Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP de type III
  • Gradués en ml et en oz.
Bouchon phénolique noir autoclavable avec joint en caoutchouc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2,9 in
Matériau Verre
Quantité 48
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 147 mm
Hauteur (impériale) 5,7 in
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 70-400 mm
Diamètre (métrique) 76 mm
Type de bouchon Bouchon à vis