Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Valumetric™ Wheaton™ : Avec bouchon en PP blanc revêtu de polyvinyle
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantité:
24
48
96
144
288
432
Description
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
- Parfaits comme flacons d’échantillons
- Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
- Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP de type III
- Gradués en ml et en oz.
Bouchon phénolique noir autoclavable avec joint en caoutchouc
Spécification
Spécification
Capacité | 8 oz, 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Capacité (impériale) | 8 oz. |
Couleur | Transparents |
Diamètre (impériale) | 2,4 in |
Matériau | Verre |
Quantité | 96 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Hauteur (métrique) | 129 mm |
Hauteur (impériale) | 5 in |