Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: With Black Phenolic Cap With Poly-Seal Liner
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
Quantité:
432/carton
48/carton
Description
- Parfaits comme flacons d’échantillons
- Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
- Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP de type III
- Gradués en ml et en oz.
Bouchon phénolique noir autoclavable avec joint en caoutchouc
Spécification
Spécification
Capacité | 2 oz, 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 mL |
Capacité (impériale) | 2 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 1,6 in |
Matériau | Verre |
Quantité | 432/carton |
Couleur de bouchon | Noir |
Hauteur (métrique) | 85 mm |
Hauteur (impériale) | 3,3 in |