Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: With Black Phenolic Cap With Poly-Seal Liner
Code produit. 12389879 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
Quantité:
432/carton
48/carton
For storage and samples of solids, dry powdered materials and liquids
  • Parfaits comme flacons d’échantillons
  • Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
  • Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP de type III
  • Gradués en ml et en oz.
Bouchon phénolique noir autoclavable avec joint en caoutchouc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 mL
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,3 in
Matériau Verre
Quantité 432/carton
Couleur de bouchon Noir
Hauteur (métrique) 70 mm
Hauteur (impériale) 2,7 in
Joint de fermeture Poly-scellement
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 34 mm
Type de bouchon Bouchon à vis