Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture / de laboratoire gradués Wheaton™ : Verre transparent, avec bouchon phénolique revêtu de PEBD (non autoclavable)
Flacons robustes peu encombrants
383.00€ - 484.00€
Spécification
Couleur | Transparents |
---|---|
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Noir |
Certifications/Conformité | USP type 1 |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10432562
|
DWK Life Sciences
219715 |
125 ml | 33-430 mm |
383.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10001492
|
DWK Life Sciences
219717 |
250 ml | 33-430 mm |
484.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10386752
|
DWK Life Sciences
219719 |
500 ml | 33-430 mm |
385.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10673703
|
DWK Life Sciences
219720 |
1000 ml | 38-430 mm |
472.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Flacon en verre borosilicaté transparent avec graduations et zone d’écriture
- Parois épaisses pour prévenir la casse
- Plus robuste que les flacons Erlenmeyer
- La base de plus petit diamètre permet d’économiser de l’espace dans les stérilisateurs et les congélateurs
- Grande ouverture, lèvre spéciale, épaulements inclinés
- Graduation en ml pour indiquer les volumes approximatifs
- Les poignées du flacon de 1 litre permettent une manipulation aisée
Compliance
Conforme aux normes USP type 1.
Spécification
Transparents | |
Noir | |
Oui | |
Phénolique |
Verre | |
USP type 1 | |
PEBD | |
Bouchon à vis |