Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Wide-Mouth Bottles with Safety Coating, with Polyvinyl-Lined Caps
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
240 mL
500 mL
Description
- Flacons transparents en verre sodocalcique de type III avec revêtement en PVC
- Conserve le contenu et la plupart des fragments de, verre pour une élimination plus simple et plus sûre
- Le revêtement inerte est très résistant aux acides forts, aux alcalis et à la plupart des solvants
- Aide à respecter les exigences de l’OSHA en matière de manipulation et d’élimination en toute sécurité des substances toxiques ou nocives
- Non autoclavable
Spécification
Spécification
Capacité | 8 oz, 240 ml |
Capacité (métrique) | 240 mL |
Capacité (impériale) | 8 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2,9 in |
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Noir |
Hauteur (métrique) | 92 mm |
Hauteur (impériale) | 3,6 in |
Joint de fermeture | Poly/Vinyle |