Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de coloration en verre pour 50 lames Wheaton™
Code produit. p-89214 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Comprend:
(50) lames
Couvercle
Portoir
Rack à fentes amovible en acier inox, couvercle, poignée à charnière fixe
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
Code produit. 10306472
Marque: DWK Life Sciences 900400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contient jusqu’à 50 lames à l’horizontale
  • Boîte et couvercle en verre sodocalcique
  • Dimensions : 3,25 (L) × 7,875 (W) × 4,125 po. (H) (80 × 200 × 105 mm)
Rack
  • Ne se ternissent pas, résistent à la plupart des solutions de coloration
  • Contient jusqu’à 50 lames à l’horizontale
  • La poignée à charnière facilite l’insertion et le retrait des lames
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Oui
Forme du fond Rectangulaire
Matériau Verre sodocalcique
Type Cuve à coloration
À utiliser avec (équipement) Boîte à coloration en verre pour 50 lames
Comprend Rack à fentes amovible en acier inox, couvercle, poignée à charnière fixe
Nombre de lames 50 lames à l’horizontale
Dimensions (L x l) 18,5 x 8,8 cm (7,2 x 3,4 in)
Longueur (impériale) 7,2 in
Longueur (métrique) 185 mm
Largeur (impériale) 3,4 in
Largeur (métrique) 88 mm
Profondeur (impériale) intérieure 2,5 in
Profondeur (métrique) 68 mm
Profondeur (métrique) intérieure 6,5 cm