Learn More
DWK Life Sciences Rack de lames en verre Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Nombre de lames:
20 à 40
Conditionnement:
3 pièces
Description
Rack à lames en verre :
- Peut contenir 20 à 40 lames
- 20 lames simples
- 39 lames disposées de travers et en diagonale
- 40 lames dos à dos
- Convient aux lames standard
- 3 x 1 in (75 x 25mm)
- 3 x 1,5 in (75 x 38mm)
- 3 x 2 in (75 x 51mm)
- Poignée à charnière
- Se replie parfaitement à l’intérieur de la boîte pour pouvoir poser le couvercle par-dessus
- Facilite l’insertion et le retrait des lames
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type | Rack de lames |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope standard, boîte de coloration |
| Type de poignée | À charnière, acier inox |
| Nombre de lames | 20 à 40 |
| Dimensions (L x l) | 11,8 x 8,8 cm (4,6 x 3,4 in.) |
| Longueur (impériale) | 4,6 in |
| Longueur (métrique) | 11,8 cm |
| Largeur (impériale) | 3,4 in |
| Largeur (métrique) | 8,8 cm |
| Afficher plus |