Learn More
DWK Life Sciences Boîte de coloration en verre Wheaton™ pour 10 ou 20 lames
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
:
Avec housse
Description
Includes
Couvercle en verre
- Immergez horizontalement des lames standard 3 × 1 po (75 × 25 mm)
- Boîte et couvercle en verre sodocalcique
Informations sur la commande
L x l x H : 1,75 x 2,75 x 1,25 po (45 x 70 x 32 mm)
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Forme du fond | Rectangulaire |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type | Cuve à coloration |
| Comprend | Couvercle |
| Nombre de lames | 10 lames individuelles ou 19 lames disposées alternativement en ligne droite et en diagonale ou 20 lames dos à dos |
| Dimensions (L x l) | 3,1 x 2,1 po (8 x 5,5 cm) |
| Longueur (impériale) | 3,1 in |
| Longueur (métrique) | 80 mm |
| Afficher plus |