Learn More
DWK Life Sciences Flacons à sérum en verre Wheaton™
285.17 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Description
WHEATON™ Glass Serum Bottles are ideal for long term sample storage and drug containers.
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
Couleur | transparent |
Diamètre (impériale) | 2,95 in |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 190 mm |
Type de produit | Flacon à sérum |
Hauteur (impériale) | 7,48 in |
Diamètre (métrique) | 75 mm |